missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 2b/CD41 Antibody (386629), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584668 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584668 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584668 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB41181MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2b/CD41 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 2b/CD41 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 2b/CD41
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 386629
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD41, CD41 antigen, CD41BHPA3, GP2Bintegrin alpha-IIb, GPalpha IIb, GPIIb, GTA, integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41), integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41B), ITGAB, platelet fibrinogen receptor, alpha subunit, Platelet membrane glycoprotein IIb, platelet-specific antigen BAK
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin alpha 2b/CD41, Leu32-Arg988, Accession # NP_034705
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3674
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.