missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 2/CD49b Antibody (HAS3) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162107 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30162107 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30162107 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1233JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 2/CD49b
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon HAS3
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human keratinocytes
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3673
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.