missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 2/CD49b Antibody (HAS-4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
205.80€
Especificaciones
| Antígeno | Integrin alpha 2/CD49b |
|---|---|
| Clon | HAS-4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18541972
|
Novus Biologicals
NB100-2608-0.025mg |
0.025 mg |
218.00€ 205.80€ / 25 microgramos Ahorro 12.20€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.Especificaciones
| Integrin alpha 2/CD49b | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2 | |
| ITGA2 | |
| IgG2a | |
| Protein A purified | |
| Integrin alpha 2 (HAS-4). Cross-reacts with Human. Not yet tested in other species. |
| HAS-4 | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 3673 | |
| Human keratinocytes | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto