missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 2/CD49b Antibody (HAS-4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18541972 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18541972 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18541972 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10026080.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 2/CD49b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HAS-4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Alias de gen alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2
Símbolos de los genes ITGA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human keratinocytes
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3673
Especificidad de la prueba Integrin alpha 2 (HAS-4). Cross-reacts with Human. Not yet tested in other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.