missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 10 Antibody (885501) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30176603 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30176603

Marca: Novus Biologicals FAB9757JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha 10 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 10
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 885501
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen integrin alpha-10, integrin, alpha 10, PRO827
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin alpha 10β1, Phe23-Thr1119 (Integrin alpha 10) and Gln21-Asp728 (Integrin β1), Accession # NP_001289400.1 (Integrin alpha 10) and P09055 (Integrin β1)
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8515
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.