missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 1/CD49a Antibody (CL7207), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200080826 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18051006 100 μL 100 microlitros
18685181 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18051006

Marca: Novus Biologicals NBP276478

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

Integrin alpha 1/CD49a Monoclonal specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 1/CD49a
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon CL7207
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500, Knockdown Validated, Block/Neutralize
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Alias de gen CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1
Símbolos de los genes ITGA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RQISRSFFSGTQERKVQRN
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3672
Especificidad de la prueba Specificity of Integrin alpha 1/CD49a antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.