missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INT2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200039221 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18421161 25ul 25 microlitros
18035569 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18421161 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP21412525ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

INT2 Polyclonal specifically detects INT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INT2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Int2, integrator complex subunit 2, KIAA1287INT2
Símbolos de los genes INTS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: ICLPTEEEKANGVNPDSLLRNVQSVITTSAPNKGMEEGEDNLLCNLREVQCLICCLLHQMYIADPNIAKLVHFQGYPCELL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57508
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.