Learn More
Insulysin/IDE Antibody (S04-4E8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18638824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18638824 100 μg 100 microlitros
18602235 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18638824
Marca: Novus Biologicals NBP319987100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Insulysin/IDE Monoclonal antibody specifically detects Insulysin/IDE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Insulysin/IDE
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S04-4E8
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Abeta-degrading protease, EC 3.4.24, EC 3.4.24.56, FLJ35968, Insulin protease, insulinase, insulin-degrading enzyme, Insulysin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Insulysin/IDE (Uniprot # P14735)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3416
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG