missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin R/CD220 Antibody (INSR/1661), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18669247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18669247 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669247

Marca: Novus Biologicals NBP308837PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Insulin R/CD220
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon INSR/1661
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin Receptor alpha (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06213)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3643
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.