missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin Mouse, Clone: E2-E3 + 2D11-H5 (same as INS04 + INS05), Novus Biologicals™

Código de producto. p-7105530 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18167753 0.02 mg 0.02 miligramo
18112635 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18167753

Marca: Novus Biologicals NBP2342610.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Insulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon E2-E3 + 2D11-H5 (same as INS04 + INS05)
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 1-2ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/mlimmunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, SDS-Page
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01308
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Símbolos de los genes INS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length (1-84 amino acid) purified pig insulin, conjugated to KLH (E2-E3 and 2D11-H5)
Peso molecular del antígeno 6 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especificidad de la prueba Recognizes a polypeptide which is identified as insulin, a 51-amino acid polypeptide composed of A and B chains connected through the C-peptide. Proinsulin, which has very little biological activity, is cleaved by proteases within its cell of origin into the insulin molecule and the C-terminal basic residue. Insulin enhances membrane transport of glucose, amino acids, and certain ions. It also promotes glycogen storage, formation of triglycerides, and synthesis of proteins and nucleic acids. Deficiency of insulin results in diabetes mellitus. The main storage site for insulin is the pancreatic islets. Antibodies to insulin are important as beta-cell and insulinoma marker.
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.