missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin Antibody (SPM531), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18195548 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18195548 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18195548

Marca: Novus Biologicals NBP234780H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Human, Rat, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Insulin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SPM531
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Símbolos de los genes INS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length (1-84 amino acid) Purified pig insulin, conjugated to KLH (Uniprot: P01308)
Peso molecular del antígeno 6 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especificidad de la prueba Recognizes a polypeptide which is identified as insulin, a 51-amino acid polypeptide composed of A and B chains connected through the C-peptide. Proinsulin, which has very little biological activity, is cleaved by proteases within its cell of origin into the insulin molecule and the C-terminal basic residue. Insulin enhances membrane transport of glucose, amino acids, and certain ions. It also promotes glycogen storage, formation of triglycerides, and synthesis of proteins and nucleic acids. Deficiency of insulin results in diabetes mellitus. The main storage site for insulin is the pancreatic islets. Antibodies to insulin are important as beta-cell and insulinoma marker.
Especies diana Human, Rat, Pig, Bovine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.