missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insulin Antibody (rIRDN/4782), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18576259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18576259 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18576259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320713JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Insulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rIRDN/4782
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Insulin protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.