Learn More
Insulin Antibody (IRDN/794), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18771902 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 647
Código de producto.
18771902 0.1 mL, Alexa Fluor 647
1 options
Código de producto. 18771902 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247726AF647
Mouse Monoclonal Antibody
Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Insulin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IRDN/794
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Insulin protein (Uniprot: P01308)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ