missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals Insulin Antibody (E2-E3 (same as INS04)) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18440492 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18440492 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18440492

Marca: Novus Biologicals NBP2346110.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Insulin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon E2-E3 (same as INS04)
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified pig insulin, conjugated to KLH (Uniprot: P01308)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.