Learn More
Binder Installation CO.2 Control Module
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Duración:
1 día
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- Mount the supply box, insert the CO2 sensor and the gas hose into the interior, seal the access port, connect the box to an existing CO2 gas supply, update the controller data set, and check function
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | BINDER KB PRO/KBF/KBF PRO and CO2 Gassing Module |
| Duración | 1 día |
| Tipo de producto | Installation Remote Support |