missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INSM1 Antibody (INSM1/8122R), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200004339 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18640454 20 μg 20 microgramos
18653535 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18640454 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32053520ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INSM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon INSM1/8122R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-300) of human INSM1 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3642
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.