Learn More
INSM1 Antibody (INSM1/7992R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18593745 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18593745 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18593745 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321090AF488
Rabbit Monoclonal Antibody
INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INSM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon INSM1/7992R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-300) corresponding to the N-terminus of human INSM1
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3642
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ