missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | INSM1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL11630 |
| Conjugado | DyLight 650 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q01101, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?