Learn More
INSM1 Antibody (CL11630) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Código de producto. 30299142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30299142 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30299142 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP315120G
Mouse Monoclonal Antibody
INSM1 Monoclonal antibody specifically detects INSM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INSM1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL11630
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IA1IA-1, insulinoma-associated 1, insulinoma-associated protein 1, Zinc finger protein IA-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q01101, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3642
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1