missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

iNOS Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18207015 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18207015 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207015

Marca: Novus Biologicals NB300605C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

iNOS Polyclonal specifically detects iNOS in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno iNOS
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 1.14.13.39, Hepatocyte NOS, HEP-NOS, Inducible NO synthase, Inducible NOS, INOS, nitric oxide synthase 2, inducible, nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes), nitric oxide synthase, inducible, nitric oxide synthase, macrophage, NOS, NOS type II, NOS2A, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
Símbolos de los genes NOS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Sythetic peptide made to an internal portion of mouse iNOS (between amino acids 12-48) [UniProt P29477].
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Inflammation, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4843.0
Especificidad de la prueba This antibody detects iNOS. It does not detect other NOS isoforms.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.