missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
iNOS Monoclonal specifically detects iNOS in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Monoclonal |
| Inmunógeno | iNOS Antibody (4E5) was made to a purified recombinant fragment of human iNOS (C-terminus) expressed in E. coli. [UniProt# P35228] |
| Cantidad | 0.025 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?