missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

iNOS Antibody (4E5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18091106 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18091106 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18091106

Marca: Novus Biologicals NBP222119AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

iNOS Monoclonal specifically detects iNOS in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno iNOS
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 400000
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular)
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen EC 1.14.13.39, Hepatocyte NOS, HEP-NOS, Inducible NO synthase, Inducible NOS, INOS, nitric oxide synthase 2, inducible, nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes), nitric oxide synthase, inducible, nitric oxide synthase, macrophage, NOS, NOS type II, NOS2A, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
Símbolos de los genes NOS2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno iNOS Antibody (4E5) was made to a purified recombinant fragment of human iNOS (C-terminus) expressed in E. coli. [UniProt# P35228]
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Inflammation, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4843
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.