missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18186105 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18186105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP220021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Polyclonal specifically detects Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Inorganic Pyrophosphatase/PPA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.95mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:20000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q15181
Alias de gen diphosphate phosphohydrolase, EC 3.6.1.1, inorganic diphosphatase, inorganic pyrophosphatase, inorganic pyrophosphatase 1, IOPPPMGC111556, PP1, PPase, PPcytosolic inorganic pyrophosphatase, pyrophosphatase (inorganic), pyrophosphatase (inorganic) 1, pyrophosphatase 1, Pyrophosphate phospho-hydrolase, SID6-8061
Símbolos de los genes PPA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PPA1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 33 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5464
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (92%), Rat (90%), Bovine (93%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.