missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Antibody (4G4), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18127529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127529 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18127529 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259471R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Monoclonal antibody specifically detects Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Inorganic Pyrophosphatase/PPA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4G4
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen diphosphate phosphohydrolase, EC 3.6.1.1, inorganic diphosphatase, inorganic pyrophosphatase, inorganic pyrophosphatase 1, IOPPPMGC111556, PP1, PPase, PPcytosolic inorganic pyrophosphatase, pyrophosphatase (inorganic), pyrophosphatase (inorganic) 1, pyrophosphatase 1, Pyrophosphate phospho-hydrolase, SID6-8061
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 (1-289aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5464
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.