Learn More
WTW™ Conjunto C de medidor de sobremesa multiparamétrico IDS Multi 9620 inoLab™
Utilice este medidor de sobremesa para la medición simultánea con dos canales de medición independientes. El conjunto C de medidor de sobremesa multiparamétrico WTW™ inoLab™ Multi 9620 IDS está preparado para la conexión inalámbrica y ofrece lectura a prueba de problemas en una pantalla de color brillante.
Marca: WTW™ 1FD56C
2926.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dispositivo multiparámetro digital de alto rendimiento con dos entradas para pH, ISE, conductividad y oxígeno disuelto y funciones GLP completas
- Incluye sensores DS: electrodo de pH digital IDS SenTix™ 980, tampón 4, 7,10,01, 3 mol/l de KCl, célula de conductividad digital IDS TetraCon™ 925, 0,01 mol/l de KCl, estándar de conductividad
- Medidor multiparamétrico moderno de alto rendimiento con dos canales de medición aislados galvánicamente pH/mV, ISE (incluidos métodos incrementales), medición de conductividad y oxígeno
- Con una gran pantalla gráfica en color 16:9 bajo un protector higiénico de vidrio y un teclado antibacteriano para su uso incluso en zonas críticas
- Utilice los nuevos módulos inalámbricos junto con los nuevos sensores de cabezal de enchufe IDS, no dependa de los cables y mida, es decir, cómodamente bajo campanas de laboratorio o bancos de flujo laminar
- La carcasa inferior maciza de zinc fundido incrementa la seguridad contra las interferencias y garantiza un soporte seguro y estable en la mesa de trabajo del laboratorio
- Dos interfaces USB para comunicarse con el ordenador, la impresora o la memoria USB permiten la transferencia de todos los datos
- Una administración de usuarios activa amplía la documentación GLP automática mediante seguridad y trazabilidad adicionales
Especificaciones
1 | |
Desde 1 hasta 5 | |
Pantalla LCD gráfica en color | |
Fuente de alimentación universal de 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
Todos excepto ORP |
De 2 a 7 (requiere adaptador) | |
2 | |
Manual 500/10000 automático | |
Medidor de sobremesa multiparamétrico |