Learn More
INO80E Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065969 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18655842 100 μg 100 microlitros
18653575 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18655842
Marca: Novus Biologicals NBP298592100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
INO80E Polyclonal antibody specifically detects INO80E in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INO80E
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen CCDC95, coiled-coil domain containing 95, Coiled-coil domain-containing protein 95, FLJ00079, FLJ90652, INO80 complex subunit E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human INO80E fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283899
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG