Descripción
INO80E Polyclonal antibody specifically detects INO80E in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | INO80E |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | CCDC95, coiled-coil domain containing 95, Coiled-coil domain-containing protein 95, FLJ00079, FLJ90652, INO80 complex subunit E |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human INO80E fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |