missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INO80E Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18043659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18043659 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18043659

Marca: Novus Biologicals NBP298592AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

INO80E Polyclonal specifically detects INO80E in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INO80E
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCDC95, coiled-coil domain containing 95, Coiled-coil domain-containing protein 95, FLJ00079, FLJ90652, INO80 complex subunit E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human INO80E fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283899
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.