Learn More
Eppendorf™ Congeladores de laboratorio Innova VIP C760 ULT
Descripción
- Capacidad: 760 l
- Espacio de suelo necesario: 205 x 78,5cm
- Consume 16 kWh/día (congelador ajustado a – 80 °C) (230 V)
- De temperatura ambiente a – 85 °C en 5,8 horas
- Capacidad para hasta 57 200 muestras
- Las tapas interiores de 30 mm de grosor, fabricadas con aislamiento moldeado, ayudan a mantener la estabilidad de la temperatura
- Las juntas especiales de la puerta exterior de baja temperatura permiten que las juntas se mantengan flexibles a – 86 °C y evitan la acumulación de hielo
- Protección por contraseña de los puntos de ajuste de alarma y temperatura para evitar cambios no autorizados en la configuración
- Cada congelador se desliza sin esfuerzo a través de una puerta estándar que simplifica la instalación
- Compatible con el sistema de inyección CO2/LN2 como respaldo para la seguridad de las muestras máxima
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 760 l |
| Fondo exterior (métrico) | 785 mm |