missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inhibin alpha Antibody (INHA/6598R), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18549372 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18549372 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18549372

Marca: Novus Biologicals NBP308782IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Inhibin alpha Monoclonal antibody specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Inhibin alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon INHA/6598R
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Inhibin alpha protein (around aa 233-362) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05111 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3623
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.