Learn More
ING4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | ING4 |
|---|---|
| Clon | 1A12A3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30235027
|
Proteintech
67754-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30236412
|
Proteintech
67754-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ING4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ING4. This antibody recognizes human, pig, rabbit, rat antigen. The ING4 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Especificaciones
| ING4 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 51147 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1A12A3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Pig, Rabbit, Rat | |
| MGC12557; my036; p29ING4 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |