Learn More
ING4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235027 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235027 150 μL 150 microlitros
30236412 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235027
Marca: Proteintech 677541IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ING4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ING4. This antibody recognizes human, pig, rabbit, rat antigen. The ING4 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ING4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A12A3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MGC12557; my036; p29ING4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51147
Especies diana Human, Pig, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 29 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1