Descripción
Influenza A H9N2 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H9N2 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Influenza A H9N2 Neuraminidase |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H9N2 Neuraminidase (Accession#: NP_859038.1; His36-Ile469). |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Mostrar más |