Learn More
Influenza A H9N2 Neuraminidase Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18654776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18654776 50 μg 50 microlitros
18660277 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18654776
Marca: Novus Biologicals NBP31272950ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Influenza A H9N2 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H9N2 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H9N2 Neuraminidase
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H9N2 Neuraminidase (Accession#: NP_859038.1; His36-Ile469).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG