missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H7N7 Neuraminidase Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590437 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590437

Marca: Novus Biologicals NBP314650AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Influenza A H7N7 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H7N7 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H7N7 Neuraminidase
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H7N7 (A/Netherlands/219/2003) Neuraminidase/ NA (AAR11367.1; His36-Ser471)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.