missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H7N1 Antibody (InA331), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18421414 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18421414

Marca: Novus Biologicals NBP150815AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza A H7N1 Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H7N1 in Virus samples. It is validated for ELISA, ELISA, Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H7N1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon InA331
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/Netherlands/219/03 (strain H7N7).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.