Learn More
Influenza A H7N1 Antibody (InA331), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18421414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
18421414 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Código de producto. 18421414
Marca: Novus Biologicals NBP150815AF350
Mouse Monoclonal Antibody
Influenza A H7N1 Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H7N1 in Virus samples. It is validated for ELISA, ELISA, Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H7N1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon InA331
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/Netherlands/219/03 (strain H7N7).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1