Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7249113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 Plates
5 Plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18338105 5 Plates paquete de 5
18370147 15 Plates paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18338105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3128185PLATES
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 Hemagglutinin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA
Conjugado Unconjugated
Cantidad 5 Plates
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Especies diana Influenza virus
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Tipo de producto Antibody Pairs