Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Influenza A H5N1 Hemagglutinin |
| Aplicaciones | ELISA |
| Conjugado | Unconjugated |
| Cantidad | 5 Plates |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Immunology, Virology Bacteria and Parasites |
| Especies diana | Influenza virus |
| Contenido y almacenamiento | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |