Learn More
Influenza A H1N1 M1 Antibody - (A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai), Novus Biologicals™
Código de producto. 18650277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Unit Size:
100 microlitros
50 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
18650277 50 μg 50 microlitros
18631867 100 μg 100 microlitros
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18650277
Brand: Novus Biologicals NBP31272150ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Influenza A H1N1 M1 Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 M1 in Influenza A virus H1N1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Influenza A H1N1 M1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H1N1 M1 (Accession#: NP_040978.1; Ser2-Lys252).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza A virus H1N1
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.