Learn More
Influenza A H1N1 M1 Antibody - (A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai), Novus Biologicals™
Código de producto. 18650277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18650277 50 μg 50 microlitros
18631867 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18650277
Marca: Novus Biologicals NBP31272150ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Influenza A H1N1 M1 Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 M1 in Influenza A virus H1N1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H1N1 M1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H1N1 M1 (Accession#: NP_040978.1; Ser2-Lys252).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza A virus H1N1
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG