missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody (IV.C102), DyLight 350 - (A/USSR/90/77), Novus Biologicals™

Código de producto. 18095655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18095655 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18095655

Marca: Novus Biologicals NB10065047UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Influenza A Virus H1N1 samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon IV.C102
Conjugado DyLight 350
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Sandwich ELISA
Alias de gen HA, HA1, HA2, Hemagglutinin, Influenza A Virus Hemagglutinin
Símbolos de los genes HA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Influenza A/USSR/90/77
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-65047 is specific for the haemagglutinin of the Influenza A H1N1 serotype and does not react with H2N2, H3N2, Influenza B, RSV, Parainfluenza I, II or III, Adenovirus, mumps or measle antigens.
Especies diana Influenza A virus H1N1, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.