missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody, Alexa Fluor™ 700 - (A/USSR/90/1977), Novus Biologicals™

Código de producto. 18730630 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18730630 0.1 mL; Alexa Fluor 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18730630 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10062125AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Influenza virusN1 samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Influenza A, strain USSR (H1N1)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza virus N1
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.