missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody (2F1A7), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656506 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18656506 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18656506 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306443PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Influenza virusN1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F1A7
Conjugado PE
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA Detection
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Influenza A H1N1 (Accession#: ABD77675.1; Met 1-Gln 528).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza virus N1
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.