Descripción
- El papel grueso protege las manos de los desechos metálicos y el calor
- Su resistente textura y gran capacidad de absorción hace que sea ideal para eliminar el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (imperial) | 12.76 in. |
| Longitud (métrico) | 32.4 cm |
| Anchura (imperial) | 15.16 in. |
| Anchura (métrico) | 38.5 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel |
| Color | Azul |
| Tela | 3-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?