missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Antibody (998736), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Monoclonal antibody specifically detects Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 998736 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 1.13.11.52, IDOIDO-1, INDOindole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO, Ala2-Gly403, Accession # P14902 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?