Learn More
Hirschmann™ Certificado de calibración individual (DAkkS)
Código de producto. p-7162670
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Buretas, 2; 5; 10; 25; 50; 100 ml
Matraces aforados: 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 250; 500; 1000; 2000; 5000; 10 000 ml
Pipetas graduadas, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml
akku-drive™ 20 + 50 ml
ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes fijos de 1 a 50 ml
ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes variables de 0,2 a 60 ml
labopette™ fijo de 0,5 μl a 5 ml
labopette™ variable de 0,5 μl a 5 ml/labopettor
labopette,™, 12 canales; 5-250 μl
labopette,™, 8 canales; 0,5-250 μl
opus™ 10, 20 + 50 ml
solarus™ 10 + 20 + 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10712193 akku-drive™ 20 + 50 ml cada uno
10468691 Buretas, 2; 5; 10; 25; 50; 100 ml cada uno
10159501 ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes variables de 0,2 a 60 ml cada uno
10261152 ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes fijos de 1 a 50 ml cada uno
10312612 Pipetas graduadas, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml cada uno
10231202 labopette,™, 8 canales; 0,5-250 μl cada uno
10521792 labopette,™, 12 canales; 5-250 μl cada uno
10722193 labopette™ fijo de 0,5 μl a 5 ml cada uno
10312562 labopette™ variable de 0,5 μl a 5 ml/labopettor cada uno
11602309 opus™ 10, 20 + 50 ml cada uno
10047771 solarus™ 10 + 20 + 50 ml cada uno
10437161 Matraces aforados: 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 250; 500; 1000; 2000; 5000; 10 000 ml cada uno
12 options
Código de producto. 10712193
Marca: Hirschmann™ 9980113
Certificado de calibración DAkkS individual con un ID de número de serie individual en el instrumento y el certificado, probado y documentado en el laboratorio de calibración DAkkS de Hirschmann™.
  • Certificado de calibración DAkkS individual
  • Con número de serie
  • Marcas con ID de instrumento
  • Con la documentación de DAkkS
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) akku-drive™ 20 + 50 ml
Descripción Certificado de calibración individual
Tipo de producto Certificado DAkkS para los dispositivos de manipulación de líquidos Hirschmann™ entregados para la producción de Hirschmann™
Para utilizar con (aplicación) Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production