Learn More
Hirschmann™ Certificado de calibración individual (DAkkS)
Código de producto. 10521792
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Buretas, 2; 5; 10; 25; 50; 100 ml
Matraces aforados: 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 250; 500; 1000; 2000; 5000; 10 000 ml
Pipetas graduadas, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml
akku-drive™ 20 + 50 ml
ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes fijos de 1 a 50 ml
ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes variables de 0,2 a 60 ml
labopette™ fijo de 0,5 μl a 5 ml
labopette™ variable de 0,5 μl a 5 ml/labopettor
labopette,™, 12 canales; 5-250 μl
labopette,™, 8 canales; 0,5-250 μl
opus™ 10, 20 + 50 ml
solarus™ 10 + 20 + 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10521792 labopette,™, 12 canales; 5-250 μl cada uno
10712193 akku-drive™ 20 + 50 ml cada uno
10468691 Buretas, 2; 5; 10; 25; 50; 100 ml cada uno
10159501 ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes variables de 0,2 a 60 ml cada uno
10261152 ceramus™ y ceramus™-classic, volúmenes fijos de 1 a 50 ml cada uno
10312612 Pipetas graduadas, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml cada uno
10231202 labopette,™, 8 canales; 0,5-250 μl cada uno
10722193 labopette™ fijo de 0,5 μl a 5 ml cada uno
10312562 labopette™ variable de 0,5 μl a 5 ml/labopettor cada uno
11602309 opus™ 10, 20 + 50 ml cada uno
10047771 solarus™ 10 + 20 + 50 ml cada uno
10437161 Matraces aforados: 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 250; 500; 1000; 2000; 5000; 10 000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10521792 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9980118
Certificado de calibración DAkkS individual con un ID de número de serie individual en el instrumento y el certificado, probado y documentado en el laboratorio de calibración DAkkS de Hirschmann™.
  • Certificado de calibración DAkkS individual
  • Con número de serie
  • Marcas con ID de instrumento
  • Con la documentación de DAkkS
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) labopette,™, 12 canales; 5-250 μl
Descripción Certificado de calibración individual
Tipo de producto Certificado DAkkS para los dispositivos de manipulación de líquidos Hirschmann™ entregados para la producción de Hirschmann™
Para utilizar con (aplicación) Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production