Descripción
The indicator paper comes in a plastic reel that ensures long-term stability and protection against many external influences.
- Graduación: 8,0, 8,2, 8,4, 8,7, 9,0, 9,2, 9,6, 10,0
- Evaluable en el reflectómetro: No
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 8 a 10 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 7 mm |