missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indian Hedgehog/Ihh Antibody (9L16), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18473682 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18473682 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18473682

Marca: Novus Biologicals NBP222020PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Indian Hedgehog/Ihh Monoclonal antibody specifically detects Indian Hedgehog/Ihh in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Indian Hedgehog/Ihh
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 9L16
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen BDA1Indian hedgehog homolog (Drosophila), HHG2, HHG-2, Indian hedgehog, Indian hedgehog (Drosophila) homolog, Indian hedgehog homolog, indian hedgehog protein
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Human recombinant Indian Hedgehog/Ihh (N-terminus)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3549
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.